cis-4-Hexène-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19266.14EA 159 EUR InStock
A19266.14 A19266.06
cis-4-Hexène-1-ol ≥97%
cis-4-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C
Densité: 0,857
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148974
Numéro CAS: 928-91-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité