trans-2-Octène-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trans-2-octen-1-ol, trans-2-Octen-1-ol, trans-Oct-2-en-1-ol
A15960.06 A15960.14 A15960.22
A15960.06EA 53.3 EUR InStock
A15960.06 A15960.14 A15960.22
trans-2-Octène-1-ol ≥97%
trans-2-Octène-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 18409-17-1 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4465 Boiling Point: 88°/11mm Beilstein Reference: 1720707 MDL No.: MFCD00014057
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (11 mmHg)
Densité: 0.850
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014057
Numéro CAS: 18409-17-1
EINECS: 242-288-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité