1-Bromo-3-méthyl-2-butène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
307410100 307410500
ACRO307410100EA 70 EUR InStock
ACRO307410100 ACRO307410500
1-Bromo-3-méthyl-2-butène 96%
1-Bromo-3-méthyl-2-butène
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (150 mmHg)
Densité: 1.27 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000242
Numéro CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (ex Br)
Stabilizer silver wool
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité