Nonafluoro-2-(trifluorométhyl)-2-pentène
Synonyms: Perfluoro(2-methyl-2-pentene), Perfluoro(2-methylpent-2-ene), 1,1,1,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene
007114-25G 007114-100G
FLUO007114-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007114-25G FLUO007114-100G
Nonafluoro-2-(trifluorométhyl)-2-pentène
Nonafluoro-2-(trifluorométhyl)-2-pentène
Formule: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015724
Numéro CAS: 1584-03-8
EINECS: 216-436-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité