2-Méthyl-3-butène-2-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
159670010 159672500
ACRO159670010EA 79.3 EUR InStock
ACRO159670010 ACRO159672500
2-Méthyl-3-butène-2-ol 97%
2-Méthyl-3-butène-2-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004470
Numéro CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
ONU: 1987
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.35 to 9.42 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité