3-Méthyl-3-butène-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
B23398.AC B23398.AE
B23398.ACEA 27.2 EUR InStock
B23398.AC B23398.AE
3-Méthyl-3-butène-1-ol ≥97%
3-Méthyl-3-butène-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 763-32-6 Molecular Formula: CH2=C(CH3)CH2CH2OH Formula Weight: 86.13 Flash Point: 36°(97°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 130-133° Beilstein Reference: 1071239 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002933
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 130…133 °C
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0.850
Point d'éclair: 36 °C (97 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002933
Numéro CAS: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité