3-Méthyl-2-butène-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-2-buten-4-ol
171920050 171921000 171925000
ACRO171920050EA 26.7 EUR InStock
ACRO171920050 ACRO171921000 ACRO171925000
3-Méthyl-2-butène-1-ol 99%
3-Méthyl-2-butène-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002916
Numéro CAS: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.857 to 0.867
Specific optical rotation -8.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité