3-Méthyl-2-butène-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2-buten-4-ol
A16089.14 A16089.22 A16089.36
A16089.14EA 35.6 EUR InStock
A16089.14 A16089.22 A16089.36
3-Méthyl-2-butène-1-ol ≥98%
3-Méthyl-2-butène-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 556-82-1 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 1633479 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002916
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002916
Numéro CAS: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité