4-Méthyl-1-pentène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Méthyl-1-pentène ≥97.0% (par GC)
4-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Point de fusion: –153.6 °C
Densité: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008949
Numéro CAS: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité