Acide 4-isopropylcinnamique principalement trans ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15156.14EA 356 EUR InStock
A15156.14 A15156.06
Acide 4-isopropylcinnamique principalement trans ≥98%
Acide 4-isopropylcinnamique
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016544
Numéro CAS: 3368-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité