Acide 4-isopropylcinnamique
Attention
Synonyms: 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
011177-25G 011177-100G
FLUO011177-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011177-25G FLUO011177-100G
Acide 4-isopropylcinnamique
Acide 4-isopropylcinnamique
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016544
Numéro CAS: 3368-21-6
EINECS: 222-138-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité