Acide 4-méthylcinnamique principalement trans 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(p-Tolyl)acrylic acid
A13337.06 A13337.14 A13337.22
A13337.06EA 32.1 EUR InStock
A13337.06 A13337.14 A13337.22
Acide 4-méthylcinnamique principalement trans 99%
Acide 4-méthylcinnamique
Purity: 99% CAS No.: 1866-39-3 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 1364327
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002697
Numéro CAS: 1866-39-3
EINECS: 217-479-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité