trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16035.06 A16035.14 A16035.22
A16035.06EA 66.2 EUR InStock
A16035.06 A16035.14 A16035.22
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
trans-3-Bromocinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 14473-91-7 Molecular Formula: C9H7BrO2 Formula Weight: 227.06 Odour: Odourless Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2084230 MDL No.: MFCD00004382
Formule: C₉H₇BrO₂
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004382
Numéro CAS: 14473-91-7
EINECS: 251-267-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité