Acide 3-bromo-4-fluorocinnamique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14526.14EA 181 EUR InStock
A14526.14 A14526.06
Acide 3-bromo-4-fluorocinnamique ≥98%
Acide 3-bromo-4-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143095
Numéro CAS: 160434-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité