Acide 4-bromo-2-fluorocinnamique
004225-5G 004225-25G
FLUO004225-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004225-5G FLUO004225-25G
Acide 4-bromo-2-fluorocinnamique
Acide 4-bromo-2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 219…223 °C
Numéro MDL: MFCD00143267
Numéro CAS: 149947-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité