Acide 2-chlorocinnamique
Attention
001142-100G 001142-500G
FLUO001142-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001142-100G FLUO001142-500G
Acide 2-chlorocinnamique
Acide 2-chlorocinnamique
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…211 °C
Numéro MDL: MFCD00004372
Numéro CAS: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité