Acide 3-chlorocinnamique principalement trans ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
A13416.09 A13416.18 A13416.30
A13416.09EA 32.6 EUR InStock
A13416.09 A13416.18 A13416.30
Acide 3-chlorocinnamique principalement trans ≥98%
Acide 3-chlorocinnamique
Purity: 98+% CAS No.: 1866-38-2 Molecular Formula: C9H7ClO2 Formula Weight: 182.61 Melting Point: 161-164° Beilstein Reference: 2207378
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004384
Numéro CAS: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité