trans-3-Chlorocinnamic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41324.0010EA 71.5 EUR InStock
8.41324.0010
trans-3-Chlorocinnamic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
trans-3-Chlorocinnamic acid
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 163 - 165 °C
Molar Mass 182.6 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité