Acide 4-chlorocinnamique principalement trans 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO108941000EA 280 EUR InStock
ACRO108941000 ACRO108940250
Acide 4-chlorocinnamique principalement trans 99%
Acide 4-chlorocinnamique
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246…250 °C
Numéro MDL: MFCD00004396
Numéro CAS: 1615-02-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 250 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
UV at 230 nm A: ≤1
UV at 240 nm A: ≤0.25
UV at 250 nm A: ≤0.07
UV at 260 nm A: ≤0.05
UV at 330 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % Butyraldehyde
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité