Acide 4-chloro-2-fluorocinnamique
Attention
Synonyms: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
013800-5G 013800-25G
FLUO013800-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013800-5G FLUO013800-25G
Acide 4-chloro-2-fluorocinnamique
Acide 4-chloro-2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143287
Numéro CAS: 202982-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité