L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
trans-Cinnamic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 25.7 EUR InStock
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Cinnamic acid 98+%
trans-Cinnamic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 131…136 °C
Densité: 1.248 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004369
Numéro CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité