Acide 3-nitrocinnamique
Synonyms: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
002996-25G 002996-100G
FLUO002996-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002996-25G FLUO002996-100G
Acide 3-nitrocinnamique
Acide 3-nitrocinnamique
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,160 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007277
Numéro CAS: 555-68-0
EINECS: 209-104-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité