Acide 4'-nitrocinnamique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: trans-4-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
A12990.14 A12990.22
A12990.14EA 54.6 EUR InStock
A12990.14 A12990.22
Acide 4'-nitrocinnamique ≥98%
Acide 4'-nitrocinnamique
Purity: 98+% CAS No.: 882-06-4 Molecular Formula: C9H7NO4 Formula Weight: 193.16 Odour: Odourless Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 1369659 MDL No.: MFCD00007381
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007381
Numéro CAS: 882-06-4
EINECS: 212-924-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité