Ferulic acid methyl ester ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
B22657.09EA 205 EUR InStock
B22657.09 B22657.04
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Ferulic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,22 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017208
Numéro CAS: 2309-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité