Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique)
Fournisseur: Roth Carl
9936.1 9936.2
ROTH9936.1EA 43.5 EUR InStock
ROTH9936.1 ROTH9936.2
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique)
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique)
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004400
Numéro CAS: 1135-24-6
EINECS: 208-679-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité