Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
5317.1 5317.2
ROTH5317.1EA 77.9 EUR InStock
ROTH5317.1 ROTH5317.2
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité