trans-m-Coumaric acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14466.22EA 191 EUR InStock
A14466.22 A14466.18 A14466.09
trans-m-Coumaric acid ≥99%
trans-m-Coumaric acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004390
Numéro CAS: 14755-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité