Acide trans-p-Coumarique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15167.14 A15167.22
A15167.14EA 62 EUR InStock
A15167.14 A15167.22
Acide trans-p-Coumarique 98%
Acide trans-p-Coumarique
Purity: 98% CAS No.: 501-98-4 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 2207383 Merck Reference: 14,2560 MDL No.: MFCD00004399
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: ∼ 214 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 501-98-4
EINECS: 605-511-6
Merck Index: 14,2560
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité