4-Hydroxycinnamic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acidp-Coumaric acidp-Cumaric acid
MOLE86815064-100GEA 0 EUR InStock
MOLE86815064-100G
4-Hydroxycinnamic acid
4-Hydroxycinnamic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 7400-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité