Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5574.1EA 40.9 EUR InStock
ROTH5574.1
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…237 °C
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
Merck Index: 12,01673
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité