Acide 2,3,5-trifluorocinnamique
007971-1G 007971-5G
FLUO007971-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007971-1G FLUO007971-5G
Acide 2,3,5-trifluorocinnamique
Acide 2,3,5-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Numéro CAS: 237761-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité