Acide 2,3,6-trifluorocinnamique
Synonyms: 3-(2,3,6-Trifluorophenyl)acrylic acid
007972-1G 007972-5G
FLUO007972-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007972-1G FLUO007972-5G
Acide 2,3,6-trifluorocinnamique
Acide 2,3,6-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061213
Numéro CAS: 230295-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité