Acide 2,4-difluorocinnamique
Attention
Synonyms: (E)-3-(2,4-Difluorophenyl)acrylic acid, 2,4-Difluorocinnamic acid
004805-1G 004805-5G 004805-25G
FLUO004805-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004805-1G FLUO004805-5G FLUO004805-25G
Acide 2,4-difluorocinnamique
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010317
Numéro CAS: 94977-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité