Acide 2,5-difluorocinnamique
Attention
Synonyms: (E)-3-(2,5-Difluorophenyl)acrylic acid
004806-1G 004806-5G 004806-10G 004806-25G
FLUO004806-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004806-1G FLUO004806-5G FLUO004806-10G FLUO004806-25G
Acide 2,5-difluorocinnamique
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010318
Numéro CAS: 112898-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité