trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Attention
Synonyms: (E)-3-(2,6-Difluorophenyl)acrylic acid
004807-1G 004807-5G 004807-10G 004807-25G
FLUO004807-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004807-1G FLUO004807-5G FLUO004807-10G FLUO004807-25G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010319
Numéro CAS: 102082-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité