Acide 2-fluorocinnamique principalement trans 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15303.06EA 59.1 EUR InStock
A15303.06 A15303.14
Acide 2-fluorocinnamique principalement trans 98%
Acide 2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004370
Numéro CAS: 451-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité