Acide 2-fluorocinnamique
Synonyms: 3-(2-Fluorophenyl)propenoic acid
001440-25G 001440-100G
FLUO001440-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001440-25G FLUO001440-100G
Acide 2-fluorocinnamique
Acide 2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004370
Numéro CAS: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité