Acide 3,4-difluorocinnamique
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorocinnamic acid
004808-1G 004808-5G 004808-25G
FLUO004808-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004808-1G FLUO004808-5G FLUO004808-25G
Acide 3,4-difluorocinnamique
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010320
Numéro CAS: 112897-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité