Acide 3,5-difluorocinnamique
Attention
Synonyms: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
004809-1G 004809-25G 004809-5G
FLUO004809-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004809-1G FLUO004809-25G FLUO004809-5G
Acide 3,5-difluorocinnamique
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Numéro MDL: MFCD00010321
Numéro CAS: 147700-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité