Acide 4-fluorocinnamique
Synonyms: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
001180-25G 001180-100G 001180-250G
FLUO001180-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001180-25G FLUO001180-100G FLUO001180-250G
Acide 4-fluorocinnamique
Acide 4-fluorocinnamique
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Point de fusion: 209 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004395
Numéro CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité