Alcool cinnamylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13025.0B A13025.30
A13025.0BEA 99.7 EUR InStock
A13025.0B A13025.30
Alcool cinnamylique ≥98%
Alcool cinnamylique
Purity: 98% CAS No.: 104-54-1 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 257-258° Beilstein Reference: 1903999 Merck Reference: 14,2302 MDL No.: MFCD00002921
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 257…258 °C
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.044
Point d'éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002921
Numéro CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 14,2302
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité