Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool cinnamylique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11667500EA 85.6 EUR InStock
EHERC11667500
Alcool cinnamylique
Alcool cinnamylique


Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Numéro MDL: MFCD00002921
Numéro CAS: 104-54-1
Merck Index: 13,02325
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité