1-Bromo-2-butyne
009057-5G 009057-25G
FLUO009057-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009057-5G FLUO009057-25G
1-Bromo-2-butyne
1-Bromo-2-butyne
Formule: C₄H₅Br
MW: 132,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190233
Numéro CAS: 3355-28-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité