1,4-Dichloro-2-butyne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dichlorobut-2-yne
113280250 113281000
ACRO113280250EA 168 EUR InStock
ACRO113280250 ACRO113281000
1,4-Dichloro-2-butyne 99%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formule: C₄H₄Cl₂
MW: 122,98 g/mol
Point d'ébullition: 165…168 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -34,5 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000981
Numéro CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité