5-Chloro-1-pentyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223420050 223420250
ACRO223420050EA 64.3 EUR InStock
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formule: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C (145 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001014
Numéro CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité