5-Chloro-1-pentyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02835.06 L02835.14
L02835.06EA 68.4 EUR InStock
L02835.06 L02835.14
5-Chloro-1-pentyne ≥98%
5-Chloro-1-pentyne
Purity: 98% CAS No.: 14267-92-6 Molecular Formula: C5H7Cl Formula Weight: 102.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Recognizable Boiling Point: 113° Beilstein Reference: 1736710 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001014
Formule: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C
Densité: 0.968
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001014
Numéro CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité