5-Cyano-1-pentyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hexynenitrile
307370010 307370050
ACRO307370010EA 39.1 EUR InStock
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyano-1-pentyne 98%
5-Cyano-1-pentyne
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001978
Numéro CAS: 14918-21-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité