But-3-yne-2-one
Synonyms: But-3-yn-2-one
009078-5G 009078-25G
FLUO009078-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009078-5G FLUO009078-25G
But-3-yne-2-one
But-3-yne-2-one
Formule: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Densité: 0.886 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008775
Numéro CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité