Hex-3-yne-2-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L05315.04 L05315.09
L05315.04EA 90.9 EUR InStock
L05315.04 L05315.09
Hex-3-yne-2-one ≥97%
Hex-3-yne-2-one
Purity: 97% CAS No.: 1679-36-3 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 67-68°/50mm Beilstein Reference: 1699613 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00041627
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 67…68 °C (50 mmHg)
Densité: 0.880
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041627
Numéro CAS: 1679-36-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité