2-Butynoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO223490010EA 54.9 EUR InStock
ACRO223490010 ACRO223490250 ACRO223490050
2-Butynoate de méthyle 97%
2-Butynoate de méthyle
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 76…77 °C (80 mmHg)
Densité: 0,98 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009273
Numéro CAS: 23326-27-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité